Tisk…
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)propyl alcohol, 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
H61118.03 H61118.06
H61118.03EA 2630 CZK
H61118.03 H61118.06
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol 98%
3-(4-Bromophenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₉H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028724
CAS číslo: 25574-11-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) 97,5%