Tisk…
n-Dodecyl acrylate 90% stabilizovaný, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Acrylic acid Lauryl ester, Acrylic acid Dodecyl ester, Dodecyl Acrylate, Lauryl Acrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 60 - 100 ppm
H60625.AE H60625.AP
H60625.AEEA 1890 CZK
H60625.AE H60625.AP
n-Dodecyl acrylate 90% stabilizovaný, technická kvalita
n-Dodecyl acrylate
Vzorec: C₁₅H₂₈O₂
MW: 240,387 g/mol
Bod varu: 120 °C (0,75 mmHg)
Hustota: 0,884
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042871
CAS číslo: 2156-97-0
EINECS: 218-463-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Synonyms Lauryl acrylate, Acrylic acid n-dodecyl ester
Assay (HPLC) 88.0%
Refractive Index 1,4450