Uridine-5'-diphosphate disodium salt ≥90%, white powder
Dodavatel: MP Biomedicals
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a nucleoside diphosphate.
- P2Y receptor agonist
Uridine-5'-diphosphate disodium salt is a P2Y receptor agonist.
Soluble in water (5% w/v-clear).
Upozornení: Research Use Only (RUO).
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₁₂P₂Na₂·×H₂O Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006524 CAS číslo: 21931-53-3 |
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
Purity | ≥90% |