Hydrogenuhličitan sodný 99.7-100.3% (dried basis), white powder ACS
Dodavatel: MP Biomedicals
02191435.5
0219143501
ICNA02191435.5EA
1230
CZK
ICNA02191435.5
ICNA0219143501
Hydrogenuhličitan sodný 99.7-100.3% (dried basis), white powder ACS
Hydrogenuhličitan sodný
Soluble in Water.
Vzorec:
NaHCO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 |
|
Výsledky specifikačního testu
Identity Test | Passes |
Assay | 99,7 - 100,3% (dried basis) |
Insoluble Matter | ≤0,015% |
Chloride (Cl) | <0,003% |
Phosphate (PO4) | <0,001% |
Sulphur Compounds (as SO4) | <0,003% |
Ammonium (NH4) | <5 ppm |
Magnesium (Mg) | <0,005% |
Potassium (K) | <0,005% |
Calcium (Ca) | <0,02% |
Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | <0,001% |