Přesný a bezúdržbový bezdrátový teplotní záznamník pro stanice nebo při přepravě. Výborné využití pro prostředí s vysokou vlhkostí, kde dochází k rychlým změnám teplot a tvorbě kondenzace.
- Raises the bar for temperature monitoring and data logging
- Compact and robust: Ultrasonically welded PC-ABS casing which is waterproof (IP 67) and measures just over 2×3×4 cm
- Replaces USB loggers in the cold chain with an automatic wireless data collection solution
- RF frequency (ISM band): 868 MHz
- Installs in minutes and lasts a lifetime
- Hassle-free system requiring no maintenance, no PC software to install, no back-up needed, and data is directly accessible anywhere on any smart device
- No buttons or switches, fully controllable from the cloud
- Delivers over one million measurements to the cloud during the life of the built-in battery
- Full plug and play capability, the user just connects the AccessPoint to their network and installs the AiroSensor in the area where monitoring is required
- QR code: Gives the AiroSensor its interactive display by just scanning it with a smart phone or tablet
- Up to 10 years of battery life, with five minute intervals
AiroSensor jsou bezdrátové záznamníky nové generace s velmi nízkým příkonem a připojením ke cloudu. Sbírají přesné informace o teplotě v předem nadefinovaných intervalech a zasílají je do centrální cloudové databáze. Údaje jsou uloženy na on-line účtu a zůstávají tam k dispozici 5 let.
Aplikace: Sledování teploty a vlhkosti zboží při skladování a přepravě dle požadavků na přepravu chlazeného zboží (cold chain) s kontrolovanou teplotou (dle GDP a HACCP), stačí připevnit senzory Airo ke zboží, umístit do vzdálených chladniček, mrazáků, skladů, návěsů automobilů.
Princip fungování :
AiroSensor komunikuje prostřednictvím přístupového bodu (bezdrátová komunikace mezi přístupovým bodem a senzorem AiroSensor možná až do 600 m)
záznamník automaticky rozezná přístupový bod (seamless roaming, žádné párování ani nastavení)
přístupový bod předá (neukládá) zprávu ze záznamníku přímo do cloudové databáze
databáze bezpečně uloží hlášení a potvrdí přijetí
záznamník přijme potvrzení z databáze a vymaže hlášení z paměti záznamníku
k údajům ze záznamníku má majitel přístup prostřednictvím jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu
software cloudu se stará o zabezpečení sítě, sledování a alarmy
Starter Kit obsahuje vše, co potřebujete před zahájením monitorování svého zboží. Svou síť můžete jednoduše rozšířit zakoupením dalších senzorů AiroSensor.
Poznámka 1: AiroSensory lze aktivovat pouze kreditem. 1 kredit je jednoroční přeplacená služba pro jeden dataloger.
Poznámka 2 *RTLS= sytém určování polohy v reálném čase
Certifikace: CE, EN 300328, EN 55022, EN 12830, class 1, storage and transport climatic environment type: D.