Tisk…
XTT sodium salt
Dodavatel: PanReac AppliChem
A2240.0100 A2240.0500
A2240.0100EA 9910 CZK
A2240.0100 A2240.0500
XTT sodium salt
XTT sodium salt
Vzorec: C₂₂H₁₇N₇O₁₃S₂Na
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00083517
CAS číslo: 111072-31-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
λmax. 283 - 287 nm
E 1 %/1 cm, 285 nm 14,800 - 16,800