Systém pro přívod vzduchu 3M™ S-200+ je pohodlný a univerzální systém pro použití s polomaskami a celoobličejovými maskami 3M™ 6000 a 7000. Ideální pro aplikace, jako je stříkání laků, práce se skelnými vlákny, práškové lakování, manipulace s materiály.
- zkonstruován tak, aby poskytoval maximální pohodlí a bezpečnost, je vybaven dvojčinnými bezpečnostními spojkami pro minimalizaci rizika náhodného rozpojení při používáním
- lehký a vyvážený systém s konstantním průtokem vzduchu na obličej pro větší pohodlí při nošení
- snadná údržba, náhradní díly lze snadno a rychle intuitivně vyměnit
- S-200+ zahrnuje vak pro kontrolu průtoku umožňující provést jednoduchou kontrolu před použitím, aby bylo zajištěno, že je dodáváno správné množství vzduchu
Testován a schválen dle EN 14594:2005: Splňuje nejvyšší úroveň ochrany, třída 4B pro respirátory s nepřetržitým přívodem vzduchu při montáži na celoobličejovou masku. Při použití s doporučenou celoobličejovou maskou 3M™ produkt splňuje požadavky pro zařízení třídy 4A/B. Vyhodnoceno v souladu s požadavky směrnice ATEX a v souladu s EN13463-1 pro neelektrické zařízení (Platné pouze v případě, pokud je vybaven antistatickou hadicí s přívodem stlačeného vzduchu 3M ™ 308-00-72P). Vhodné pro použití v prostředích IIB 2GD za určitých podmínek.