Tisk…
Váženka, sklo
Dodavatel: GLASSCO
264.228.01 264.228.03 264.202.01 264.228.06 264.202.05 264.228.09 264.228.10 264.228.11 264.228.12 264.202.09
GLAS264.228.01EA 124 CZK
GLAS264.228.01 GLAS264.228.03 GLAS264.202.01 GLAS264.228.06 GLAS264.202.05 GLAS264.228.09 GLAS264.228.10 GLAS264.228.11 GLAS264.228.12 GLAS264.202.09
Váženka, sklo
Láhve Váženky
Odvažovačka se zabroušeným skleněným víčkem a kulatým knoflíkem.
  • Vyrobená z borosilikátové sklo
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Autoklávovatelná při 121 °C
Certifikace: Podle normy DIN 12605.