Tisk…
Komory testovací, MKF
Dodavatel: Binder
9020-0380 9020-0378 9020-0379 9020-0381 9020-0408 9020-0409
BIND9020-0380EA 0 CZK
BIND9020-0380 BIND9020-0378 BIND9020-0379 BIND9020-0381 390-1669 390-1670
Komory testovací, MKF
Komory testovací Komory pro simulaci přírodních podmínek
Testovací dynamické komory řady MKF byly speciálně vyvinuty jako přesné komory s ohřevem a chlazením k průmyslovému testování materiálů a pro simulaci klimatických podmínek. Jednotky jsou ideální pro testování při náhlých teplotních změnách s nastavením vlhkosti a vyšším výkonem, než mají běžné testovací komory. Vnitřní komora z nerezové oceli a s LED osvětlením má vyhřívané dveře, vyhřívané okno a nastavitelnou ochranu proti tvorbě kondenzátu na testovaném materiálu.
  • Ovladač MCS může aktivovat čtyři beznapěťové reléové kontakty
  • Technologie předehřívací komory APT line™ a technologie klimatizace poskytují prostorové hodnoty teploty a vlhkosti pro celou pracovní plochu
  • Integrovaná nádrž na vodu o objemu 20 l s upozorněním na alarm v případě nedostatku vody v nádrži na čerstvou vodu
  • Uživatelsky přívětivý barevný LCD displej a snadno čitelný průvodce nabídkou, hodiny reálného času a integrovaný elektronický záznamník map
  • Nezávislé teplotní bezpečnostní zařízení třídy 2 (DIN 12880) s vizuálním alarmem
  • Elektronicky řízený systém zvlhčování a odvlhčování s kapacitním senzorem vlhkosti
  • Nastavitelná funkce rampy, teplotní senzor PT100 a chladivo R-404A bez freonů
Certifikace: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20. Shoda s DIN EN 60068-2-30: 2006-06, DIN EN 60068-2-38: 2010-06, DIN EN 60068-3-5:2002-12 a MIL STD 810:2000-01.
Informace o dodávce: s jednou nerezovou policí a zkušebním certifikátem Binder, s chladičem, výparníkem, bezfreonovým chladivem R-404A, čtyřmi kolečky, dvě s brzdou, tepelnou izolací, čidlem PT100 a software APT-COM™ 3 Basic. Jednotky mají ethernetové rozhraní, na levém boku je zabudována průchodka s průměrem 50 mm se silikonovou zátkou, jednotky jsou vybaveny bezpečnostní přípojkou k vodovnímu řádu a k odpadu až do výše 1m. Nabízíme další možnosti příslušenství jako provedení kalibrace a validace, pro více informací můžete navšítívit naše internetové stránky na adrese www.vwr.com nebo můžete kontaktovat svého obchodního zástupce společnosti Avantor . Všechny jednotky MKFT vyžadují třífázový zdroj.