Tisk…
Láhve, široké hrdlo, dvojitá stěna, s GLS 80® závitem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
242565456 242564451
215-4157EA 19550 CZK
215-4157 215-4156
Láhve, široké hrdlo, dvojitá stěna, s GLS 80® závitem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
Dvojitá stěna borosilikátového skla 3.3 DURAN® láhví GLS 80® obsahuje zabudovaný plášť, který izoluje obsah od vnějšího prostředí. Ohřívané nebo chlazené kapaliny mohou obtékat pláštěm pro regulaci teploty uvnitř lahve s vrchním šroubem. Láhve s dvojitými stěnami nabízejí uzavíratelnou a pružnější alternativu k otevřeným kádinkám s vrchním pláštěm.
  • Jednoduchý, levný, opláštěný chemostat nebo bioreaktor pro buněčnou kulturu
  • Nádoba pro teplotně řízené reakce, jako je enzymatické trávení
  • Jednoduchý míchaný reaktorový systém s kontinuálním průtokem s volitelnými součástmi uzávěru GLS 80®
  • Termostatická nádoba pro udržování kapalin nebo kapalin s vysokou viskozitou při konstantní teplotě, užitečná při práci s endo- nebo exotermickými činidly
  • Velký odlučovač nebo kondenzátor při použití se suchým ledem ve vnitřní nádobě
Široký použitelný teplotní rozsah −40 °C až 120 °C. Rozsah může být rozšířen z −45 °C na 180 °C s volitelným bílým polyesterovým víčkem GLS 80®. Skleněné komponenty DURAN® jsou použitelné od –196 °C do 300 °C, ale je třeba dbát na omezení rychlosti ohřevu nebo chlazení. Všechny komponenty jsou plně autoklávovatelné. Široký vnitřní průměr 65 mm u GLS 80® umožňuje snadný přístup k obsahu nebo čištění.
Plochá vnitřní základna je kompatibilní s magnetickými míchadly nebo systémem magnetického víka DURAN® GLS 80®. Je kompatibilní s celou řadou širokohrdlých uzávěrových systémů GLS 80® pro přidávání nebo odstranění kapaliny během procesu. Vnitřní nádoba obsahuje snadno čitelnou stupnici objemu. Výstupní hadicové konektory GL 18 jsou odnímatelné pro zvýšení bezpečnosti. Umístění vstupních/výstupních konektorů hadice 10 mm PTFE je optimalizováno pro rovnoměrné proudění kolem pláště, aby byl zajištěn trvalý ohřev nebo chlazení.
Note: Maximální tlak v plášti z dvojitého skla nesmí překročit +50 kPa. Tyto výrobky nesmí být používány ve vakuu.
Informace o dodávce: Kompletně doplněný kryty s otvory PBT GL 18, hadicové konektory PTFE 10 mm, polypropylenový vylévací kroužek a uzávěr GLS 80®.