Tisk…
Agar
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: Agar Agar
RC-004 RC-003
RC-004EA 22710 CZK
RC-004 RC-003
Agar
Agar
Bod tání: 90
MDL Number: MFCD00081288
CAS číslo: 9002-18-0
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM