Tisk…
Nádoby širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, PACKO
Dodavatel: CURTEC
4315-50-048 4320-50-048 4325-50-048 4305-57-048 4303-57-048 4306-57-048 4310-57-048 4313-57-048
216-1994EA 1670 CZK
216-1994 216-1995 216-1996 216-1991 216-1990 216-1838 216-1992 216-1993
Nádoby širokohrdlé se šroubovacím uzávěrem, PACKO
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
Maloobjemová bílá HDPE nádoba s tmavě červeným šroubovacím víčkem a průsvitným vnitřním těsněním. Pro skladování a expedici vzorků prášků, past a kapalin. Snadné zavírání a otevírání pouhým čtvrt otáčkou.
  • nepropustnost vodních par
  • pojistka proti otevření
  • UN obal 1H2 pro nebezpečné pevné látky
  • Uvnitř hladké
  • Potravinářské kvality
Ochráníte své cenné vzorky před vlhkostí, znehodnocením nebo kontaminací. Usnadníte a zrychlíte manipulaci. Zajistíte bezpečné doručení nebezpečného materiálu do míst určení.