Tisk…
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
N456-100MGEA 0 CZK
N456-100MG N456-50MG
D(-)-Luciferin sodium salt, Ultra Pure Grade
D(-)-Luciferin sodium salt
Vzorec: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂
Storage Temperature: Low Temperature Freezer (–40°C)
MDL Number: MFCD00044938
CAS číslo: 103404-75-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow powder
Water Content (KF) ≤8%