Tisk…
D(+)-Trehalóza dihydrát ≥99.0%, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
K480-25GEA 3610 CZK
K480-25G K480-100G
D(+)-Trehalóza dihydrát ≥99.0%, Reagent Grade
D(+)-Trehalóza dihydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
MW: 378.33
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071594
CAS číslo: 6138-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Chloride <0.018%
Heavy Metals (as Pb) ≤3 ppm
Nitrogen ≤0.01%
pH (30%, Water) @25°C 4.5 - 6.5
Purity ≥99%
Residue on Ignition ≤0.05%
Sulphate ≤0.024%
Water (KF) ≤11.0 %