Tisk…
Polyvinyl alcohol, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, high purity, hydrolysed
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: PVOH, PVA, Mowiol®
9664-100GEA 2780 CZK
9664-100G
Polyvinyl alcohol, M.W. 500 - 5,000 85-89 %, high purity, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
Vzorec: [-CH₂CH(OH)-]n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081922
CAS číslo: 9002-89-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Degree of Hydrolysis 85 – 89%
Loss on Drying ≤5.0%
pH (4.0%, Water) @25 °C 4.5 – 7.0
Residue after Ignition ≤2.0%
Viscosity Passes Test