Tisk…
VWR® TF2, Touch-Free Soap Dispenser
Dodavatel: VWR
VWR®
115-2098EA 1910 CZK
115-2098
VWR® TF2, Touch-Free Soap Dispenser
Dávkovače mýdla a dávkovače mýdla
Odolný dávkovač mýdla pro montáž na stěnu pro použití s pěnovými mycími prostředky.
  • Přesně dávkované množství pro kontrolu spotřeby a omezení plýtvání
  • Snadná výměna náplně během několika vteřin
  • Minimalizace času na údržbu a snížení nákladů
  • Během používání nedochází k vnikání vzduchu do náplně
  • Chrání produkty před kontaminací
Vhodný pro použití v kanceláři, zdravotnických zařízeních, laboratořích, zařízeních pro zpracování potravin a pohostinství, pro 1,2l náplně Deb Stoko® Refresh™ FOAM nebo OxyBAC FOAM Wash.