Tisk…
Systémy na ultračistou vodu arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Dodavatel: Sartorius
H2O-MM-T H2O-MA-T H2O-MA-UV-T H2O-MM-UV-T H2O-MU-T H2O-MU-UV-T
171-0964EA 104880 CZK
171-0964 171-0962 171-0963 171-0965 171-0979 171-0980
Systémy na ultračistou vodu arium® mini / arium® mini essential / arium® mini plus
Systémy pro výrobu čisté vody Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
Systém arium® mini je vyroben v materiálu vysoké kvality. Jednotka s velice snadnou a intuitivní obsluhou, uzavřeným vakem a funkcí arium® aqua stop s průtokem až 10 L ultračisté vody.
  • Konzistentní produkce čisté vody vysoké kvality pro spolehlivé a opakovatelné výsledky
  • jednoduchá výměna vaku jednou za půl roku šetří čas a úsilí
  • intuitivní obsluha: lze používat i s rukavicemi díky barevnému dotykovému displeji
  • kompaktní: šířka pouhých 28 cm ušetří místo v každé laboratoři
arium® mini je jediný systém výroby ultračisté vody s integrovaným vakem. Součástí systému je 5 litrový vak původně vyvinutým pro farmaceutický průmysl, který je integrovaný na bočním panelu. Tento vak nabízí ideální podmínky pro skladování předčištěné vody určené k výrobě ultračisté vody typu I.
arium® mini: manuální plnění předčištěnou vodu.
arium® mini plus: Jednotka je přímo napojena na zdroj pitné vody, kterou upravuje na ultračistou vodu typu I díky technologii reverzní osmózy.
arium® mini essential: jednotka je přímo napojená na vstup předčištěné vody, kterou upravuje na ultračistou vodu typu I (reverzní osmóza, deionizace, EDI).
Informace pro objednávání: The pretreatment cartridge, ultrapure water cartridge, bag and final filter are not included and must be ordered separately. Contact your Avantor representative for more information.