Tisk…
Chemicky odolný overal do čistých prostor, Kimtech™ A8
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
47693 47694 47691 47696 47697 47695 47692
113-8623EA 6030 CZK
113-8623 113-8624 113-8621 113-8626 113-8627 113-8625 113-8622
Chemicky odolný overal do čistých prostor, Kimtech™ A8
Jednorázové oděvy
Tyto overaly vyrobené z moderní laminované tkaniny, která poskytuje ochranu typu 6 proti postříkání chemikálií a typu 5 proti částicím.
  • Textilie s nízkým uvolňováním vláken, Helmke Drum kategorie III
  • 94% účinnost bakteriální filtrace
  • Bez kapuce s vysokým límcem
  • Elastické manžety a úvazky na palce pro snížení expozice kůže
  • Textilie je ošetřena antistatickým prostředkem
  • Bez štítku na vnější části overalu
Ideální pro použití v nesterilním farmaceutické výrobě, v biomedicínském výzkumu, při farmaceutickém slučování a při biotechnologiích. Vhodné pro použití ve třídě čistoty ISO 7 & 8/C & D čistých prostor.
Hmotnost: 45 g/m²
Certifikace: PPE Cat III (EU) 2016/425, Type 5/6, EN1073-2, EN1149-5
Balení: Jeden velký pytel s 25 overaly jednotlivě balenými odpovídá 1 balení.