Tisk…
VWR®, Baňka dle Erlenmeyera se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
214-0407EA 613 CZK
214-0407 214-0408 214-0409 214-0410 214-0411 214-0412
VWR®, Baňka dle Erlenmeyera se šroubovacím uzávěrem
Baňky Baňky dle Erlenmeyera
Borosilikátové sklo třídy 3.3, modrý PP šroubovací uzávěr s PTFE těsněním.
  • vysoce odolné proti chemikáliím a tepelným šokům
  • graduace a bílé pole pro popis
  • dodáváno s modrými PP uzávěry
Ideální pro skladování nebo přepravu nebezpečných kapalin. Jsou nepropustné a lze je autoklávovat spolu se šroubovacím uzávěrem při 140 °C.
Uvědomte si, že šroubovací uzávěr by neměl být během procesu autoklávování uzavřen.