Tisk…
Bezpečnostní boty, šněrovací, Lowa Boreas Work GTX
Dodavatel: ELTEN
5338/39 5338/40 5338/41 5338/42 5338/43 5338/46 5338/47
114-8215EA 4380 CZK
114-8215 114-8216 114-8217 114-8218 114-8219 114-8222 114-8223
Bezpečnostní boty, šněrovací, Lowa Boreas Work GTX
Obuv
Bezpečnostní boty vyrobené z hydrofobní nubukové kůže a hydrofobního textilu Cordura® (odolnému k trhání a oděru, odpuzuje vodu a nečisoty),z plně, polstrovaného uzavřeného jazyka a z podrážky dvojí hustoty Vibram®, z pryže/PU, dle technologie MONOWRAP®, která zajišťuje lepší záběr a zlepšuje našlapování chodidla.
  • Klima membrána GORE-TEX
  • Vyměnitelná stélka; možné ortopedické vložky
  • Podešev s vložkou Lowa po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Ochranná ocelová špička (200 J)
Ideální pro použití vMore Product Information