Tisk…
Bezpečnostní kotníková obuv ESD, šněrovací, Till Mid
Dodavatel: ELTEN GMBH
1761191/36 1761191/37 1761191/38 761191/39 761191/40 761191/41 761191/42 761191/43 761191/44 761191/45 761191/46 761191/47 761191/48
114-7213EA 2820 CZK
114-7213 114-7214 114-7215 114-7216 114-7217 114-7218 114-7219 114-7220 114-7221 114-7222 114-7223 114-7224 114-7225
Bezpečnostní kotníková obuv ESD, šněrovací, Till Mid
Obuv
Bezpečnostní kotníkové boty ESD vyrobené z voděodolného hovězí usně na svršku, mají plně polstrovaný uzavřený jazyk a a protiskluzové dvojité gumové/PU podrážky 'safety grip' (3,5 mm) s vynikajícími protiskluzovými a dobrými samočistícími vlastnostmi.
  • Fleecová vložka po celé délce (ESD Pro), černá
  • Vyměnitelná stélka; možné ortopedické vložky
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Anatomicky tvarovaná stélka a podpora kotníku pro lepší stabilitu
  • TPU krytka chrání svršek
  • Ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Ochranná ocelová špička (200 J)
Ideální pro použití v oblastech, kde se očekává vystavení vlhkosti a kde existuje riziko proražení špičatými a ostrými předměty.
Barva: černá
Certifikace: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC, HI, HRO.