Tisk…
Rukavice odolné proti protržení, Check & Go Amber PU 3
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
2332242/10 2332242/11 2332242/7 2332242/8 2332242/9
112-4643EA 0 CZK
112-4643 112-4644 112-4645 112-4646 112-4647
Rukavice odolné proti protržení, Check & Go Amber PU 3
Rukavice
Tyto úpletové rukavice z polyamidu/vláken HPPE/elastanu s povrchovou úpravou z PU v oblasti dlaně a konců prstů jsou odolné proti proříznutí a propíchnutí. Ideální pro manipulaci s ostrými předměty v suchém nebo mastném prostředí.
  • Technologie pletení pomáhá vytvořit rukavice, které dobře sedí na rukou a vyznačují se vysokou zručností
  • Těsný úplet (rozchod 13) poskytuje rukavicím perfektní podporu, omezuje penetraci a poskytuje dobrý pocit při dotyku
  • Odvzdušněná zadní část optimalizuje prodyšnost
  • PU nátěru na dlaních a prstech a poskytuje vynikající odolnost k oděru
  • Barevné kódování na vrchní části a nátěrová barva pomáhají bezpečnostnímu manažerovi a pracovníkům vizuálně rozlišit úroveň ochrany proti řezu
Typické oblasti použití: automobilový průmysl a výroba součástek, výroba a konstrukce letadel, catering, energetický průmysl a výroba elektřiny, sklářský průmysl, zpracování kovů, papírenský průmysl, logistika a údržba.
Opatření: Nevystavujte rukavice teplu.
Certifikace: EN 388 (4342); kat. II
Upozornení: Mějte na paměti: Rukavice nevystavujte teplu.