Tisk…
Rukavice, nitril/neopren, Microflex® 93-260
Dodavatel: ANSELL HEALTH CARE
93-260/9.5-10 93-260/6.5-7 93-260/7.5-8 93-260/8.5-9 93-260/10.5-11 93-260/5.5-6
112-4642EA 1050 CZK
112-4642 112-4639 112-4640 112-4641 112-4637 112-4638
Rukavice, nitril/neopren, Microflex® 93-260
Rukavice
Jednorázové pevné rukavice jsou vyrobeny ze tří vrstev materiálu poskytují vysokou ochranu vůči nebezpečným chemikáliím, včetně kyselin, rozpouštědel a zásad.
  • nepudrované, zdrsněné konečky prstů
  • velice tenká vrstva poskytuje vyšší citlivost a obratnost
  • velice měkký materiál a ergonomický design pro vynikající přilnavost, pocit a flexibilitu při delší době používání
  • nižší přijatelná míra propíchnutí (0,65 AQL) a prodloužená manžeta pro spolehlivou ochranu před nebezpečnými látkami
  • vyrobeno bez silikonů, jistota vyšší ochrany produktu
Ideální při míchání a spojování materiálů, při manipulaci s leteckým vybavením, manipulaci s malířskými nástroji, při řešení neočekávaných úniků látek, při údržbě a čištění zařízení, montáži a demontáži, zpracování petrochemických výrobků, při testování materiálů a přenosu kapalin a pevných látek.
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (2000X); Cat. III; AQL 0,65