Tisk…
Miele, myčky na laboratorní sklo, PG 8504
Dodavatel: MIELE
10084360 10084450 10085410 10085420 10124650 10124660 10096780 10096790 10113820 10114270 10114280 10114080 10114090 10114170 10085320 10124570 12506230
141-1231EA 0 CZK
141-1231 141-1232 MIEL10085410 MIEL10085420 MIEL10124650 MIEL10124660 141-1249 141-1250 MIEL10113820 MIEL10114270 MIEL10114280 141-1304 MIEL10114090 MIEL10114170 MIEL10085320 MIEL10124570 MIEL12506230
Miele, myčky na laboratorní sklo, PG 8504
Myčky laboratorního skla
Ruční čištění může jen stěží zaručit trvale vysokou kvalitu přípravy skla a existuje řada dalších nevýhod. Pouze mechanická, analyticky čistá příprava pokládá základ pro konzistenci a přesnost při každodenní laboratorní práci.
Ziskový přechod z ručního čištění skla na mechanické čištění: Přechod z ručního čištění na laboratorní myčku zvyšuje efektivitu a zároveň snižuje spotřebu cenných zdrojů, jako je čas, voda, energie a procesní chemikálie.
    • Až o 63 %* méně vody: Efektivní, přesně vypočítaná potřeba vody šetří cenné zdroje.
    • Až o 59 %* méně času: Profesionální laboratorní myčka dosáhne požadovaných výsledků za kratší dobu.
    • Až o 150 %* vyšší výkon: Ve srovnání s ručním čištěním čistí laboratorní myčka stále efektivněji laboratorní sklo a vybavení za stejnou dobu.
Laboratorní myčka ExploreLine je efektivní a ekonomické řešení přípravy pro menší laboratoře, např. B. ve školách, na univerzitách, ve středně velkých podnicích (např. laboratoře na analýzu vody) a všude tam, kde jsou vyžadována jednoduchá řešení zpracování.
Pro použití těchto zařízení platí následující omezení:
    • Je možné pouze dávkování prášku. Neutralizační prostředek lze plnit dvířky. V případě potřeby lze připojit externí dávkovací čerpadlo.
    • Není určeno pro pipety (modul A303) a/nebo čištění lahviček (modul A304).
    • Teplota čištění max. 70 stupňů
    • Nevhodné pro sklo znečištěné olejem a tukem.
PG 8504 je samostatně stojící jednotka s víkem a její vnější plášť je vyroben z nerezové oceli. Dokáže si poradit s širokou škálou problémů spojených s čištěním, které se vyskytují v laboratorních prostředích. Jeho vylepšená kapacita umožňuje rychle vyčistit velké množství nádobí a zařízení.
  • Kapacita na cyklus: až 64 injektorových trysek dohromady s dalším laboratorním sklem
  • displej TouchControl je třířádkový displej zobrazující 3 řádky názvu programu, skutečnou/cílovou teplotu a zbývající doby programu
  • umožňuje rychlý a snadný výběr 6 různých programů (normální, pravidelný, rozšířený, de-min. oplach, oplach, vypuštění)
  • jednotlivé dveře pro dávkování pracího prášku a neutralizačního činidla
  • 4vrstvý filtrační systém s velkým povrchovým filtrem, hrubým filtrem, filtrem na rozbité sklo a jemným filtrem
  • průtokoměr na monitoring přítoku vody
  • hygienický systém čerstvé vody s přívodem čerstvé vody pro každou fázi programu
Myčka nabízí vysouvací dveře, zvukové upozornění indikující konec programu, 2 teplotní sondy, rozsáhlé bezpečnostní prvky, port pro vkládání senzorů pro validaci procesu a izolované dveře pro vynikající zvuková izolace.
Komora mycí skříně, vyrobená z nerezové oceli vysoké kvality, svařená laserovou technologií pro získání perfektně hladkého provedení bez štěrbin, které zabraňuje hromadění nečistot. Její mycí systém má bezkartáčové čerpadlo s proměnnou rychlostí, pro optimální vstřikovací tlak s různými fázemi programů, připojení zadního koše pro kratší vodní okruh a vyšší tlak ostřikovače, nově vyvinutá ostřikovací ramena s upraveným tvarem trysky a uspořádáním pro lepší přístup vody, injektorový systém pro důkladné čištění dutých předmětů.
Certifikace: Shoda s 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326 -1, VDE-EMC a IP 21.
Informace pro objednávání: Koše a příslušenství je nutné objednat samostatně. Požádejte o pomoc s konfigurací produktu svého obchodního zástupce/technické služby Avantor.