Tisk…
VWR®, Sestavy láhví, PC, sterilní, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
734-2852EA 31460 CZK
734-2852 734-2853 734-2854 734-2855 734-2856 734-2895
VWR®, Sestavy láhví, PC, sterilní, jednorázové
Láhve Láhve na média
Sterilní polykarbonátové nádoby se svařitelnými hadičkami poskytují maximální flexibilitu a spolehlivost. Tyto nádoby jsou sestaveny v čisté místnosti ISO třídy 7 a jsou vyrobeny z materiálů USP třídy VI. Dodávají se v komplexním výběru velikostí s hadičkou, která je zcela svařitelná/utěsnitelná.
  • Sterilní lahve jsou baleny jednotlivě a připraveny ke zpracování
  • Více velikostí lahví umožňuje flexibilitu specifickou pro proces
  • Při použití se sterilními sadami zkumavek VWR® jsou vlastní možnosti nekonečné
  • Gamma ozářeno na úroveň zajištění sterility (SAL) 10-6