Tisk…
Tetrahydrofuran, extra dry 99.85% unstabilised, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
457070010 457071000 457070025
457070010.EA 5300 CZK
457070010. 457071000. 457070025.
Tetrahydrofuran, extra dry 99.85% unstabilised, AcroSeal®
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72.11
Bod varu: 66 °C (760 mmHg)
Bod tání: –108.4 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005356
CAS číslo: 109-99-9
UN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥99.80 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0075 %