Tisk…
Thiamphenicol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-[4-(methylsulphonyl)phenyl]-2-propyl]acetamide, (Methylsulphonyl)chloramphenicol
455450010 455450050 455450250
ACRO455450010EA 751 CZK
ACRO455450010 ACRO455450050 ACRO455450250
Thiamphenicol 98%
Thiamphenicol
Vzorec: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
MW: 356,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00467983
CAS číslo: 15318-45-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %