Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Trifluoromethanesulphinic acid Sodium Salt, Langlois Reagent
454990010
454990050
454990250
ACRO454990010EA
931
CZK
ACRO454990010
ACRO454990050
ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Vzorec:
CHF₃O₂S MW: 156.05 g/mol Bod tání: 350 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03092989 CAS číslo: 2926-29-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |