Tisk…
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-beta-D-ribofuranosyl)thymine, Zidovudine, Azidothymidine, AZT
454980010 454980050 454980250
ACRO454980010EA 1450 CZK
ACRO454980010 ACRO454980050 ACRO454980250
3'-Azido-3'-deoxythymidine 98%
3'-Azido-3'-deoxythymidine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,25 g/mol
Bod tání: 118…120 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006536
CAS číslo: 30516-87-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥97.5 %