2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
454970010
454970050
454970250
ACRO454970010EA
1620
CZK
ACRO454970010
ACRO454970050
ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₃H₂F₆O₃S Bod varu: 89…91 °C (740 mmHg) Hustota: 1,61 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00671579 CAS číslo: 6226-25-1 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |