Tisk…
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Stavudine, 2',3'-Anhydrothymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-2-pentenofuranosyl)thymine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, d4T, Sanilvudine
454940010 454940050
ACRO454940010EA 3640 CZK
ACRO454940010 ACRO454940050
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine 98%
2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Bod tání: 162…169 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00132921
CAS číslo: 3056-17-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 169 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)