Tisk…
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 2340 CZK
ACRO454930050 ACRO454930250
3,4-Ethylenedioxythiophene 99%
3,4-Ethylenedioxythiophene
Vzorec: C₆H₆O₂S
MW: 142.17 g/mol
Bod varu: 193 °C
Bod tání: 10.5…12 °C
Hustota: 1.331 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093622
CAS číslo: 126213-50-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %