4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
454900010
454900050
ACRO454900010EA
3390
CZK
ACRO454900010
ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec:
C₁₀H₆Br₂N₂ Bod tání: 140…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00667763 CAS číslo: 18511-71-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
GC | ≥97.5 % |