Tisk…
3-Buten-1-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455050010 455050050
ACRO455050010EA 4310 CZK
ACRO455050010 ACRO455050050
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Vzorec: C₄H₉N
Bod varu: 83 °C (760 mmHg)
Bod vzplanutí: –5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425859
CAS číslo: 2524-49-4
UN: 2733
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %