Tisk…
2'-Deoxy-2'-fluorouridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
455000010 455000250
ACRO455000010EA 1330 CZK
ACRO455000010 ACRO455000250
2'-Deoxy-2'-fluorouridine 97%
2'-Deoxy-2'-fluorouridine
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Bod tání: 151 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01317293
CAS číslo: 784-71-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 3 h)
HPLC ≥96.0 %