5-Quinolinecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
454760010
454760050
ACRO454760010EA
4270
CZK
ACRO454760010
ACRO454760050
5-Quinolinecarboxylic acid 97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₇NO₂ Bod tání: 337…341 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047608 CAS číslo: 7250-53-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white to light brown Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |