Tisk…
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
454660250 454660010 454660050
ACRO454660250EA 9670 CZK
ACRO454660250 ACRO454660010 ACRO454660050
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Vzorec: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244.265 g/mol
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079303
CAS číslo: 5104-49-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %