Tisk…
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyanobenzyl alcohol
454650010 454650050 454650250
ACRO454650010EA 2030 CZK
ACRO454650010 ACRO454650050 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Bod tání: 41…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00870633
CAS číslo: 874-89-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %