Tisk…
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride, 2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride, (1H-Imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
454590010 454590050
ACRO454590010EA 2460 CZK
ACRO454590010 ACRO454590050
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride 98%
2-Aminomethyl-1H-imidazole dihydrochloride
Vzorec: C₄H₉Cl₂N₃
MW: 170.04 g/mol
Bod tání: 250…251 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738779
CAS číslo: 22600-77-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure