Tisk…
Decamethylcyclopentasiloxane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
454580500 454582500
ACRO454580500EA 1190 CZK
ACRO454580500 ACRO454582500
Decamethylcyclopentasiloxane 97%
Decamethylcyclopentasiloxane
Vzorec: C₁₀H₃₀O₅Si₅
Bod varu: 101 °C (20 mmHg)
Bod tání: -44 °C
Hustota: 0,959 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046966
CAS číslo: 541-02-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %