Tisk…
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
454540010 454540050
ACRO454540010EA 4560 CZK
ACRO454540010 ACRO454540050
5-Thiazolecarboxylic acid 98%
5-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428539
CAS číslo: 14527-41-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %