Tisk…
2,3,5-Trimethylfuran 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Furan, 2,3,5-trimethyl-
454470010 454470050
ACRO454470010EA 3460 CZK
ACRO454470010 ACRO454470050
2,3,5-Trimethylfuran 99%
2,3,5-Trimethylfuran
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Bod varu: 121…122 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03931179
CAS číslo: 10504-04-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %