Tisk…

2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid

454370010 454372500
ACRO454370010EA 15120 CZK
ACRO454370010 ACRO454372500
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
MW: 152,9436 g/mol
Bod tání: 65…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368877
CAS číslo: 762262-09-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR