2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
454600010
454600050
ACRO454600010EA
4120
CZK
ACRO454600010
ACRO454600050
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid 98%
2-Bromo-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₄H₂BrNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115729 CAS číslo: 5198-88-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |