Tisk…
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Pyrazin-2-ylmethanamine
454160010 454162500
ACRO454160010EA 14670 CZK
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Vzorec: C₅H₇N₃
MW: 109,1292 g/mol
Bod varu: 87…88 °C (3 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673149
CAS číslo: 20010-99-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %