Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Bismuth trinitrate pentahydrate
454110010
454110050
ACRO454110010EA
4890
CZK
ACRO454110010
ACRO454110050
Dusičnan vizmutitý pentahydrát 98%, pure
Dusičnan vizmutitý pentahydrát
Vzorec:
Bi(NO₃)₃·5H₂O MW: 485.07 Bod varu: 80 °C (760 mmHg) Bod tání: 30 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149157 CAS číslo: 10035-06-0 UN: 1477 ADR: 5.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...