Tisk…
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Dibismuth trisulphide
453991000 453995000
ACRO453991000EA 4010 CZK
ACRO453991000 ACRO453995000
Bismuth(III) sulphide 99%, pure
Bismuth(III) sulphide
Vzorec: Bi₂S₃
MW: 514,16 g/mol
Bod tání: 763 °C
Hustota: 6,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014204
CAS číslo: 1345-07-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey Powder and/or chunks
Titration Complexometric 80.1 to 82.5 % (Bi)