Tisk…
Bromid lithný, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453980010 453980025 453982500
ACRO453980010EA 7540 CZK
ACRO453980010 ACRO453980025 ACRO453982500
Bromid lithný, anhydrous 99%, pure
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Bod varu: 1265 °C (760 mmHg)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011077
CAS číslo: 7550-35-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
pH 6 to 12 (4 % in water)