Tisk…
Sulfid olovnatý 90%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
453970010 453970050
ACRO453970010EA 3430 CZK
ACRO453970010 ACRO453970050
Sulfid olovnatý 90%, pure
Sulfid olovnatý
Vzorec: ̍PbS
Bod varu: 1281,1 °C
Hustota: 7,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016280
CAS číslo: 1314-87-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to purple Powder
Assay ≥78 % (Pb)