Tisk…
Dusičnan měďnatý trihydrát 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cupric nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate
453960010 453960050
ACRO453960010EA 2670 CZK
ACRO453960010 ACRO453960050
Dusičnan měďnatý trihydrát 99%, pure
Dusičnan měďnatý trihydrát
Vzorec: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Bod tání: 114 °C
Hustota: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149671
CAS číslo: 10031-43-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric 98.5 to 104 %